6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Hydroxypyridazine-3-carboxamide
OR470417-1G
OR470417-5G
APOSOR470417-1GEA
306
EUR
APOSOR470417-1G
APOSOR470417-5G
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Formula:
C₅H₅N₃O₂ MW: 139,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11643204 Núm. CAS: 60184-73-8 |