N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470434-1G OR470434-5G
APOSOR470434-1GEA 256 EUR
APOSOR470434-1G APOSOR470434-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028061
Núm. CAS: 14745-84-7