4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470440-1G OR470440-5G
APOSOR470440-1GEA 245 EUR
APOSOR470440-1G APOSOR470440-5G
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
4-Methyl[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Formula: C₁₀H₉N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04155098
Núm. CAS: 78650-16-5