3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470472-1G OR470472-250MG
APOSOR470472-1GEA 561 EUR
APOSOR470472-1G APOSOR470472-250MG
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772909
Núm. CAS: 40138-66-7