2,5-Dimetil-p-benzoquinona
Proveedor: Apollo Scientific
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 125 EUR
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimetil-p-benzoquinona
2,5-Dimetil-p-benzoquinona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041737
Núm. CAS: 137-18-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III