(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470635-1G OR470635-250MG
APOSOR470635-1GEA 278 EUR
APOSOR470635-1G APOSOR470635-250MG
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Formula: C₃₆H₃₀NO₂P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117688
Núm. CAS: 209482-27-9