[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-5-methylthiazole
OR470664-1G OR470664-250MG
APOSOR470664-1GEA 632 EUR
APOSOR470664-1G APOSOR470664-250MG
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₀Cl₂N₂S
MW: 201.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18071410
Núm. CAS: 921091-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III