3-Metiladenina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metil-3H-adenina
OR470734-10MG OR470734-5G
APOSOR470734-10MGEA 21.9 EUR
APOSOR470734-10MG APOSOR470734-5G
3-Metiladenina
3-Metiladenina
Formula: C₆H₇N₅
MW: 149.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010531
Núm. CAS: 5142-23-4