Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-2-yl)butanoate
OR470834-5G OR470834-1G
APOSOR470834-5GEA 538 EUR
APOSOR470834-5G APOSOR470834-1G
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056636
Núm. CAS: 92288-93-2