2,4,6-Triiodofenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR4709-25G OR4709-5G OR4709-100G
APOSOR4709-25GEA 125 EUR
APOSOR4709-25G APOSOR4709-5G APOSOR4709-100G
2,4,6-Triiodofenol
2,4,6-Triiodofenol
Formula: C₆H₃I₃O
MW: 471,8 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002179
Núm. CAS: 609-23-4