5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR471068-5G OR471068-1G
APOSOR471068-5GEA 713 EUR
APOSOR471068-5G APOSOR471068-1G
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075682
Núm. CAS: 5458-06-0