4-Aminonicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 55.3 EUR
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
4-Aminonicotinato de metilo 98%
4-Aminonicotinato de metilo
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955996
Núm. CAS: 16135-36-7