4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471102-1G OR471102-5G
APOSOR471102-1GEA 275 EUR
APOSOR471102-1G APOSOR471102-5G
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02249880
Núm. CAS: 95192-57-7