Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471105-5G OR471105-1G
APOSOR471105-5GEA 804 EUR
APOSOR471105-5G APOSOR471105-1G
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Formula: C₈H₆N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651712
Núm. CAS: 42087-82-1