4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR471156-1G OR471156-250MG
APOSOR471156-1GEA 804 EUR
APOSOR471156-1G APOSOR471156-250MG
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Formula: C₈H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622253
Núm. CAS: 117837-77-1