3-Bromo-5-formilpiridina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR4712-25G
APOSOR4712-25GEA 81.2 EUR
APOSOR4712-25G
3-Bromo-5-formilpiridina 97+%
3-Bromo-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265758
Núm. CAS: 113118-81-3