1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471270-5G OR471270-1G OR471270-25G
APOSOR471270-5GEA 319 EUR
APOSOR471270-5G APOSOR471270-1G APOSOR471270-25G
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213839
Núm. CAS: 3468-17-5