2-Bromopiridin-5-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
OR4713-5G OR4713-25G OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4713-5G APOSOR4713-25G APOSOR4713-100G
2-Bromopiridin-5-ol 98%
2-Bromopiridin-5-ol
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114184
Núm. CAS: 55717-45-8