[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Aminomethyl)-4-methylthiazole
OR471301-5G OR471301-1G OR471301-250MG
APOSOR471301-5GEA 1450 EUR
APOSOR471301-5G APOSOR471301-1G APOSOR471301-250MG
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₀Cl₂N₂S
MW: 201.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071394
Núm. CAS: 857549-15-6