Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471383-5G OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA 1220 EUR
APOSOR471383-5G APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Formula: C₂₅H₁₆N₄O₈
MW: 500.42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546931
Núm. CAS: 60532-62-9