Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471387-1G OR471387-250MG
APOSOR471387-1GEA 734 EUR
APOSOR471387-1G APOSOR471387-250MG
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,639 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706446
Núm. CAS: 114935-92-1