2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-(2-hydroxyethyl)pyridine
OR471389-1G OR471389-250MG
APOSOR471389-1GEA 273 EUR
APOSOR471389-1G APOSOR471389-250MG
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000073
Núm. CAS: 955370-07-7