2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Tosylbenzaldehyde
OR471485-1G OR471485-5G
APOSOR471485-1GEA 306 EUR
APOSOR471485-1G APOSOR471485-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03998747
Núm. CAS: 171503-27-8