Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Proveedor: Apollo Scientific
OR471493-5G
APOSOR471493-5GEA 226 EUR
APOSOR471493-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formula: C₂₅H₁₆Br₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19688472
Núm. CAS: 105309-59-9