(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
OR471545-5G OR471545-25G
APOSOR471545-5GEA 104 EUR
APOSOR471545-5G APOSOR471545-25G
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Formula: C₁₆H₁₉N
MW: 225,34 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C/0,3mmHg
Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243087
Núm. CAS: 56210-72-1