2-sulphanyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471549-1G OR471549-5G
APOSOR471549-1GEA 286 EUR
APOSOR471549-1G APOSOR471549-5G
2-sulphanyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
2-sulphanyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
Formula: C₇H₈N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223637
Núm. CAS: 35563-27-0