2-Amino-4-cyanopyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Aminopyrimidine-4-carbonitrile
OR471597-1G OR471597-5G
APOSOR471597-1GEA 118 EUR
APOSOR471597-1G APOSOR471597-5G
2-Amino-4-cyanopyrimidine
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Formula: C₅H₄N₄
MW: 120.1100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834971
Núm. CAS: 36314-98-4