(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4716-1G OR4716-250MG OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA 72.7 EUR
APOSOR4716-1G APOSOR4716-250MG APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034030
Núm. CAS: 4025-75-6
UN: 3261
ADR: 8,II