4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471606-25G OR471606-100G
APOSOR471606-25GEA 0 EUR
APOSOR471606-25G APOSOR471606-100G
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate
Formula: C₂₆H₂₃NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065630
Núm. CAS: 86060-84-6