N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Gly-OtBu, N-Boc-glycine tert-Butyl Ester
OR471611-100G
APOSOR471611-100GEA 75.4 EUR
APOSOR471611-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191866
Núm. CAS: 111652-20-1