2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471618-100G OR471618-25G OR471618-5G
APOSOR471618-100GEA 132 EUR
APOSOR471618-100G APOSOR471618-25G APOSOR471618-5G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₈H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 65 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006604
Núm. CAS: 6089-04-9
UN: 1993
ADR: 3,III