Hidrogenosuccinato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 116 EUR
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Hidrogenosuccinato de etilo 97%
Hidrogenosuccinato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 1,141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053346
Núm. CAS: 1070-34-4