L-Tyrosine-tert-butyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471624-100G OR471624-25G
APOSOR471624-100GEA 0 EUR
APOSOR471624-100G APOSOR471624-25G
L-Tyrosine-tert-butyl ester 98%
L-Tyrosine-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042644
Núm. CAS: 16874-12-7