N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Boc-D-Ala-OMe, BOC-D-Alanine methyl ester, (R)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate, BOC-D-Alanine methyl este
OR471627-25G
OR471627-100G
APOSOR471627-25GEA
27.7
EUR
APOSOR471627-25G
APOSOR471627-100G
N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
N-Boc-D-alanine methyl ester
Formula:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203,238 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191865 Núm. CAS: 91103-47-8 |