2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471629-100G
APOSOR471629-100GEA 161 EUR
APOSOR471629-100G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05738885
Núm. CAS: 3842-55-5