L-Threonine benzyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S,3R)-Benzyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OBzl.HCl
OR471632-25G
APOSOR471632-25GEA 126 EUR
APOSOR471632-25G
L-Threonine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Threonine benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 245,70 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038977
Núm. CAS: 33645-24-8