DL-3-Phenyllactic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: DL-β-Phenyllactic acid
OR471633-100G OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA 143 EUR
APOSOR471633-100G APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065928
Núm. CAS: 828-01-3