N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471635-100G OR471635-25G
APOSOR471635-100GEA 224 EUR
APOSOR471635-100G APOSOR471635-25G
N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine 95%
N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine
Formula: C₂₄H₂₃NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236747
Núm. CAS: 27486-87-9