(R)-(+)-Ácido 2-bromopropionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR471636-10G OR471636-5G OR471636-25G OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA 0 EUR
APOSOR471636-10G APOSOR471636-5G APOSOR471636-25G APOSOR471636-100G
(R)-(+)-Ácido 2-bromopropionico 98%
(R)-(+)-Ácido 2-bromopropionico
Formula: H₃CBrCHCOOH
Densidad: 1,692 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145205
Núm. CAS: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8,III