2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471639-100G OR471639-25G
APOSOR471639-100GEA 237 EUR
APOSOR471639-100G APOSOR471639-25G
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
2-Methoxy-5-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703669
Núm. CAS: 13472-56-5