Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
OR471642-25G
APOSOR471642-25GEA 112 EUR
APOSOR471642-25G
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₃
MW: 251,6700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016133
Núm. CAS: 205448-66-4