5-Methyl-1-Indanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methyl-1-indanone
OR471644-25G
APOSOR471644-25GEA 137 EUR
APOSOR471644-25G
5-Methyl-1-Indanone 97%
5-Methyl-1-Indanone
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179276
Núm. CAS: 4593-38-8