Ácido D-α-Aminoadípico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D-2-Aminoadipic acid, (R)-2-Aminohexanedioic acid, H-D-Aad-OH
OR471645-25G
APOSOR471645-25GEA 63.8 EUR
APOSOR471645-25G
Ácido D-α-Aminoadípico 97%
D-α-Aminoadipic acid
Formula: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063118
Núm. CAS: 7620-28-2