(S)-β-(Carbobenzoxyamino)-γ-butyrolactone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Benzyl (5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate, Benzyl (S)-Tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate, (S)-4-(Carbobenzoxyamino)tetrahydrofuran-2-one, (S)-beta-(Cbz-amino)-gamma-butyrolactone, (S)-4-(Cbz-amino)tetrahydrofuran-2-one
OR471646-25G
APOSOR471646-25GEA 161 EUR
APOSOR471646-25G
(S)-β-(Carbobenzoxyamino)-γ-butyrolactone 98%
(S)-beta-(Carbobenzoxyamino)-gamma-butyrolactone
Formula: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216569
Núm. CAS: 87219-29-2