1-Isochromanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
OR471647-1G OR471647-25G OR471647-5G
APOSOR471647-1GEA 26.1 EUR
APOSOR471647-1G APOSOR471647-25G APOSOR471647-5G
1-Isochromanone 98%
1-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00799232
Núm. CAS: 4702-34-5