Fmoc-Asp-OBzl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471652-10G OR471652-5G
APOSOR471652-10GEA 137 EUR
APOSOR471652-10G APOSOR471652-5G
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fmoc-Asp-OBzl
Formula: C₂₆H₂₃NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198201
Núm. CAS: 86060-83-5