(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471655-5G
APOSOR471655-5GEA 122 EUR
APOSOR471655-5G
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798434
Núm. CAS: 20714-89-0