6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471658-1G OR471658-5G
APOSOR471658-1GEA 65.4 EUR
APOSOR471658-1G APOSOR471658-5G
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203633
Núm. CAS: 209920-43-4