(S)-β-Phenylalaninol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471660-1G OR471660-5G
APOSOR471660-1GEA 59.7 EUR
APOSOR471660-1G APOSOR471660-5G
(S)-β-Phenylalaninol 95%
(S)-β-Phenylalaninol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311768
Núm. CAS: 82769-76-4