2-Metil-6-metoxibenzotiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
OR471661-10G OR471661-1G
APOSOR471661-10GEA 1450 EUR
APOSOR471661-10G APOSOR471661-1G
2-Metil-6-metoxibenzotiazol 97%
2-Metil-6-metoxibenzotiazol
Formula: C₉H₉NOS
MW: 179.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005795
Núm. CAS: 2941-72-2